Kobalt 99,95 Metals basis, foil, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
40183.FF 40183.FI
40183.FFEA 204 EUR
40183.FF 40183.FI
Kobalt 99,95 Metals basis, foil, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Cobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.14g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Molecular Weight: 58.93 g/mol
Siedepunkt: 2870
Schmelzpunkt: 1495
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488