Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
42661.FF
42661.FI
42661.FFEA
173
EUR
42661.FF
42661.FI
Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Cobalt
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈11.2g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formel:
Co Molecular Weight: 58.93 g/mol Siedepunkt: 2870 Schmelzpunkt: 1495 Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010935 CAS-Nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |