Kobalt 99,995 Metals basis, slug, Puratronic®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43226.QJ 43226.QK
43226.QJEA 163 EUR
43226.QJ 43226.QK
Kobalt 99,995 Metals basis, slug, Puratronic®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈1.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Molecular Weight: 58.93 g/mol
Siedepunkt: 2870
Schmelzpunkt: 1495
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488