Kobalt ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -400 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44085.30
44085.A1
44085.30EA
394
EUR
44085.30
44085.A1
Kobalt ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -400 mesh
Cobalt
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Formel:
Co Molecular Weight: 58.93 g/mol Siedepunkt: 2870 Schmelzpunkt: 1495 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010935 CAS-Nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,02488 |