Kobalt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
MQ100
203076-25G 203076-5G
SIAL203076-25GEA 501 EUR
SIAL203076-25G SIAL203076-5G
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Cobalt
Formel: Co
Molecular Weight: 58.93 g/mol
Siedepunkt: 2870
Schmelzpunkt: 1495
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488