Kobalt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
MQ100
266655-100G 266655-500G
SIAL266655-100GEA 112 EUR
SIAL266655-100G SIAL266655-500G
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Cobalt
Formel: Co
Molecular Weight: 58.93 g/mol
Siedepunkt: 2870
Schmelzpunkt: 1495
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488