Kobalt, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
266639-100G
266639-500G
SIAL266639-100GEA
103
EUR
SIAL266639-100G
SIAL266639-500G
Kobalt, Pulver, Sigma-Aldrich®
Cobalt
Formel:
Co Molecular Weight: 58.93 g/mol Siedepunkt: 2870 Schmelzpunkt: 1495 |
MDL:
MFCD00010935 CAS-Nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,02488 |