Eisen 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10934.BU 10934.BY
10934.BUEA 340 EUR
10934.BU 10934.BY
Eisen 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Iron
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈25g/m MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molecular Weight: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Schmelzpunkt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109