Eisen 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10935.BW 10935.CB
10935.BWEA 182 EUR
10935.BW 10935.CB
Eisen 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Iron
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈6.2g/m MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molecular Weight: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Schmelzpunkt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109