Eisen ≥99,995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Scientific
11381.FIEA 208 EUR
11381.FI 11381.FF 11381.GH
Eisen ≥99,995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Iron
Formel: Fe
Molecular Weight: 55,85 g/mol
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1535 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109