Eisen ≥99,995% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Lieferant: Thermo Scientific
11500.DJ 11500.DO 11500.HF
11500.DJEA 724 EUR
11500.DJ 11500.DO 11500.HF
Eisen ≥99,995% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Iron
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.89g/mm MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molecular Weight: 55,85 g/mol
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1535 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109