Eisen 99,99 Metals basis, lumps Oxygen_low, remelted_vacuum
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12958.14 12958.22
12958.14EA 252 EUR
12958.14 12958.22
Eisen 99,99 Metals basis, lumps Oxygen_low, remelted_vacuum
Iron
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: Oxygen and Nitrogen analysis included MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molecular Weight: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Schmelzpunkt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109