Eisen 99,5 Metals basis, foil, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39707.FF
39707.FQ
39707.FFEA
44.8
EUR
39707.FF
39707.FQ
Eisen 99,5 Metals basis, foil, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Iron
Purity: 99.5%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.62g/25x25mm
MDL No.: MFCD00010999
Formel:
Fe Molecular Weight: 55.85 g/mol Siedepunkt: 3000 Schmelzpunkt: 1535 Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010999 CAS-Nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |