Eisen ≥99,98% (Metall-Basis), Granulat 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
39708.30 39708.A1 39708.XK
39708.30EA 57 EUR
39708.30 39708.A1 39708.XK
Eisen ≥99,98% (Metall-Basis), Granulat 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Iron
Purity: 99.98% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1535 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109