Eisen 99,99 Metals basis, foil, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40493.FF 40493.FI 40493.GH
40493.FFEA 53.8 EUR
40493.FF 40493.FI 40493.GH
Eisen 99,99 Metals basis, foil, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Iron
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.49g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molecular Weight: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Schmelzpunkt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109