Eisen 99,99 Metals basis, wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40497.BW 40497.CB
40497.BWEA 139 EUR
40497.BW 40497.CB
Eisen 99,99 Metals basis, wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Iron
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈6.2g/m MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molecular Weight: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Schmelzpunkt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109