Eisen 99,99 Metals basis, rods, Ø 5 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40500.DJ
40500.DO
40500.DJEA
180
EUR
40500.DJ
40500.DO
Eisen 99,99 Metals basis, rods, Ø 5 mm (0.2 in)
Iron
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.155g/mm
MDL No.: MFCD00010999
Formel:
Fe Molecular Weight: 55.85 g/mol Siedepunkt: 3000 Schmelzpunkt: 1535 Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010999 CAS-Nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |