Eisen 99,8 Metals basis, sponge -50/+100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
41830.22 41830.36
41830.22EA 20.6 EUR
41830.22 41830.36
Eisen 99,8 Metals basis, sponge -50/+100 mesh
Iron
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Pale to dark grey MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molecular Weight: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Schmelzpunkt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109