Eisen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ100
267945-1KG 267945-250G
SIAL267945-1KGEA 281 EUR
SIAL267945-1KG SIAL267945-250G
Eisen, Sigma-Aldrich®
Iron
Formel: Fe
Molecular Weight: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Schmelzpunkt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109