Eisen 99,5 Metals basis, powder_spherical <10 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
00170.14 00170.30 00170.A1
00170.14EA 54.4 EUR
00170.14 00170.30 00170.A1
Eisen 99,5 Metals basis, powder_spherical <10 µm
Iron
Purity: 99.9+% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey to brown UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molecular Weight: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Schmelzpunkt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,05109