Eisen 98, powder_spherical 1-3 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
40337.14
40337.22
40337.36
40337.95
40337.14EA
76.4
EUR
40337.14
40337.22
40337.36
40337.95
Eisen 98, powder_spherical 1-3 µm
Iron
Purity: 98+%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: Carbonyl iron powder
Appearance: Gray to brown
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010999
Formel:
Fe Molecular Weight: 55.85 g/mol Siedepunkt: 3000 Schmelzpunkt: 1535 Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010999 CAS-Nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 UN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 13,05109 |