Eisen, EMSURE® 10 µm zur Analyse, reduziert, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.03819.0100
1.03819.0500
1.03819.0100EA
42.9
EUR
1.03819.0100
1.03819.0500
Eisen, EMSURE® 10 µm zur Analyse, reduziert, Supelco®
Iron
Formel:
Fe Siedepunkt: 3000 °C/1013 hPa Schmelzpunkt: 1535 °C Dichte: 7,87 g/cm3 (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010999 CAS-Nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (cerimetric) | ≥ 99.5 % |
Substances insoluble in sulfuric acid | ≤ 0.1 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.002 % |
Sulphide (S) | ≤ 0.002 % |
As (Arsenic) | ≤ 0.0002 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.002 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.002 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.002 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.002 % |