Iridium hart ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11427.FF
11427.FI
11427.FFEA
2527
EUR
11427.FF
11427.FI
Iridium hart ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Iridium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈3.5g/25x25mm, Temper: as rolled
MDL No.: MFCD00011062
Formel:
Ir Siedepunkt: 5300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2450 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011062 CAS-Nummer: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 |