Iridium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11430.BQ
11430.BU
11430.BQEA
262
EUR
11430.BQ
11430.BU
Iridium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Iridium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈4.45g/m
MDL No.: MFCD00011062
Formel:
Ir Siedepunkt: 5300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2450 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011062 CAS-Nummer: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 |