Iridium ≥99,95% (Metall-Basis), Schwamm -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
12069.02
12069.04
12069.09
12069.02EA
0
EUR
12069.02
12069.04
12069.09
Iridium ≥99,95% (Metall-Basis), Schwamm -100 mesh
Iridium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-88-5
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011062
Formel:
Ir Siedepunkt: 5300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2450 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011062 CAS-Nummer: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III |