Iridium ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Scientific
43208.BS 43208.BW
43208.BSEA 274 EUR
43208.BS 43208.BW
Iridium ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Iridium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈0.28g/m MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Molecular Weight: 192,22 g/mol
Siedepunkt: 5300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2450 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9