Iridium 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
198095000 198090100
ACRO198095000EA 408 EUR
ACRO198095000 ACRO198090100
Iridium 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Iridium
Formel: Ir
Molecular Weight: 192,22 g/mol
Siedepunkt: 4500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2450 °C
Dichte: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,05098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %