Iridium ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver, Premion® -22 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
10746.03 10746.06
10746.03EA 815 EUR
10746.03 10746.06
Iridium ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver, Premion® -22 mesh
Iridium
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-88-5 Appearance: Grey MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Molecular Weight: 192,22 g/mol
Siedepunkt: 4500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2443 °C
Dichte: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098