Iridium, schwarz ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
12071.02 12071.04 12071.09
12071.02EA 408 EUR
12071.02 12071.04 12071.09
Iridium, schwarz ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20m2/g UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Molecular Weight: 192,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098