Nickel ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS 3-7 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10256.22 10256.36 10256.A3
10256.22EA 55.7 EUR
10256.22 10256.36 10256.A3
Nickel ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS 3-7 µm
Nickel
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Apparent density 1.8-2.7g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molecular Weight: 58.69 g/mol
Siedepunkt: 3007
Schmelzpunkt: 1453
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582