Nickel ≥99,99% (Metall-Basis), Stücke 5x5 cm (2.0x2.0 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
35482.36 35482.A3
35482.36EA 193 EUR
35482.36 35482.A3
Nickel ≥99,99% (Metall-Basis), Stücke 5x5 cm (2.0x2.0 in)
Nickel
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Thickness ≈0.5-1.5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molecular Weight: 58,69 g/mol
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582