Nickel ≥99% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.15 mm (0.006 in) (Nickel 200)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
41785.H7 41785.I1
41785.H7EA 104 EUR
41785.H7 41785.I1
Nickel ≥99% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.15 mm (0.006 in) (Nickel 200)
Nickel
Form: ∼0.16g/m
Temper: soft
Formel: Ni
Molecular Weight: 58,69 g/mol
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582