Nickel ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
43214.22 43214.14 43214.A3 43214.36
43214.22EA 75.7 EUR
43214.22 43214.14 43214.A3 43214.36
Nickel ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Nickel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Conductive dendritic powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants
Formel: Ni
Molecular Weight: 58,69 g/mol
Siedepunkt: 2371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1455 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II