Nickel ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
43763.BY 43763.BU 43763.BQ
43763.BYEA 833 EUR
43763.BY 43763.BU 43763.BQ
Nickel ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Nickel
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈28.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molecular Weight: 58,69 g/mol
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582