Nickel, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
267007-1.4G 267007-5.6G
SIAL267007-1.4GEA 108 EUR
SIAL267007-1.4G SIAL267007-5.6G
Nickel, Sigma-Aldrich®
Nickel
Formel: Ni
Molecular Weight: 58.69 g/mol
Siedepunkt: 3007
Schmelzpunkt: 1453
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582