Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.5 mm
Lieferant: Thermo Scientific
10279.CBEA
1748
EUR
10279.CB
10279.CD
10279.BW
Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.5 mm
Palladium
Formel:
Pd Molecular Weight: 106,420 g/mol Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1555 °C Dichte: 12,02 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |