Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm
Lieferant: Thermo Scientific
11513.FF 11513.FI
11513.FFEA 2246 EUR
11513.FF 11513.FI
Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈7.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1555 °C
Dichte: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121