Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11516.FF
11516.FI
11516.GH
11516.FFEA
628
EUR
11516.FF
11516.FI
11516.GH
Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm
Palladium
Formel:
Pd Molecular Weight: 106.420 g/mol Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |