Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver , -60 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
43010.04 43010.09
43010.04EA 661 EUR
43010.04 43010.09
Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver , -60 mesh
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Molecular Weight: 106.420 g/mol
Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III