Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.635 mm (0.025 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00860.FF 00860.FI
00860.FFEA 1460 EUR
00860.FF 00860.FI
Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.635 mm (0.025 in)
Platinum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈8.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689