Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 52 mesh, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10283.FF
10283.FI
10283.GH
10283.FL
10283.FFEA
268
EUR
10283.FF
10283.FI
10283.GH
10283.FL
Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 52 mesh, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Platinum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈0.47g/25x25mm, Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1769 °C Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |