Platin, Drahtform für ISA Typ R oder S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Platinium
10288.BU 10288.BY 10288.CC
10288.BUEA 101 EUR
10288.BU 10288.BY 10288.CC
Platin, Drahtform für ISA Typ R oder S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Formula Weight: 195.08 Physical Form: ≈1.09g/m Density: 21.45G/CC Odour: Odourless Melting Point: 1768.4 deg C Boiling Point: 3825 deg C MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Molecular Weight: 195,08 g/mol
Siedepunkt: 3825 °C
Schmelzpunkt: 1768,4 °C
Dichte: 21,45G/CC
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689