Platin, Drahtform für ISA Typ R oder S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.127 mm (0.005 in)

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Platinium

10289.G1 10289.G5 10289.G9
10289.G1EA 156 EUR
10289.G1 10289.G5 10289.G9
Platin, Drahtform für ISA Typ R oder S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Platinum

CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.27g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179

Formel: Pt
Molecular Weight: 195,08 g/mol
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR