Platin 99,95 Metals basis, wire, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Platinium
10292.G5
10292.G9
10292.H4
10292.G5EA
177
EUR
10292.G5
10292.G9
10292.H4
Platin 99,95 Metals basis, wire, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Platinum
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈0.01g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Molecular Weight: 195.08 g/mol Siedepunkt: 3827 Schmelzpunkt: 1769 Dichte: 21.447 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |