Platin ≥99,9% (Metall-Basis), röhrenförmig 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Platinium
10294.BQ 10294.BU
10294.BQEA 1472 EUR
10294.BQ 10294.BU
Platin ≥99,9% (Metall-Basis), röhrenförmig 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Platinum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.62g/5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689