Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver, Premion® -22 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10672.01 10672.03 10672.06 10672.14
10672.01EA 112 EUR
10672.01 10672.03 10672.06 10672.14
Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver, Premion® -22 mesh
Platinum
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Appearance: Silver-white Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689