Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Folie 1.0 mm (0.04 in) thick
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Platinium
11506.FF
11506.FI
11506.FFEA
0
EUR
11506.FF
11506.FI
Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Folie 1.0 mm (0.04 in) thick
Platinum
Formel:
Pt Molecular Weight: 195,08 g/mol Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1769 °C Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |