Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Platinium
11508.FF 11508.FI 11508.GH
11508.FFEA 765 EUR
11508.FF 11508.FI 11508.GH
Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Platinum
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈3.35g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Molecular Weight: 195,08 g/mol
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689