Platin ≥99,997% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12059.FF 12059.FI 12059.GH
12059.FFEA 462 EUR
12059.FF 12059.FI 12059.GH
Platin ≥99,997% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Platinum
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈1.34g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689