Platin, schwarz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Platinium
12076.03
12076.06
12076.77
12076.03EA
233
EUR
12076.03
12076.06
12076.77
Platin, schwarz
Platinum
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: S.A. 10m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Molecular Weight: 195.08 g/mol Siedepunkt: 3827 Schmelzpunkt: 1769 Dichte: 21.4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,07689 |